missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Thiophenmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11321447
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321447 25 g 25 Gramm
11311447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11321447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01935.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol

3-Thiophenemethanol was used in the preparation of 3-substituted thiophene conducting copolymers which has potential applications in electrochromic displays.1 It was also used in the synthesis of 4-(thiophene-3-ylmethoxy)phthalonitrile

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Thiophenemethanol wurde bei der Herstellung von 3-substituierten Thiophen-leitenden Copolymeren verwendet, was potenzielle Anwendungen in elektrochromischen Displays.1 hat. Es wurde auch bei der Synthese von 4-(Thiophen-3-ylmethoxy)phthalonitril verwendet

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71637-34-8
Summenformel C5H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.16
MDL-Nummer MFCD00014534
InChI-Schlüssel BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
SMILES OCC1=CSC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Thiophenemethanol
Dichte 1.21
Siedepunkt 86°C to 88°C (10 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.565
Menge 25 g
Beilstein 106460
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (Thiophen-3-yl)methanol
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.