Learn More
3-Thiophenethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Thiopheneethanol is used in the synthesis of various ether and ester derivatives such as 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophene, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-(2-acetoxyethyl)thiophene and 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Thiopheneethanol wird zur Synthese verschiedener Äther- und Esterderivate verwendet, wie 3-(2-(Benzyloxy)ethyl)thiophen, 3-[2-((Triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((Trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-[2-((Dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophen, 3-(2-Acetoxyethyl)thiophen und 3-(2-(Benzoyloxy)ethyl)thiophen
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.059 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Thiopheneethanol |
| Dichte | 1.159 |
| Siedepunkt | 110°C to 111°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | 92°C (197°F) |
| Brechungsindex | 1.553 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 107080 |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water(0.059g/L at 25°C). |
| Formelmasse | 128.19 |
| Reinheit (%) | 98% |