Learn More
3-Thiophencarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30453379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453379 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453379 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3448352.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Summenformel C5 H4 O2 S
Menge 2.5 g
Synonym 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
Formelmasse 127.9932