Learn More
3-Thiophencarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15149223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15149223 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10051911 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10216150 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15149223 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187981000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-62-4
MDL-Nummer MFCD00005466
InChI-Schlüssel RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
PubChem CID 68135
ChEBI CHEBI:87611
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiophenecarboxaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -30.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 194.0°C to 196.0°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4OS
Brechungsindex 1.5820 to 1.5860
Menge 100 mL
Beilstein 17,III,4497
Relative Dichte 1.28
Molekulargewicht (g/mol) 112.15
Formelmasse 112.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiophenecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.