Learn More
3-Thiophenecarbonyl chloride, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Thiophenecarbonyl chloride |
| CAS | 41507-35-1 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C5H3ClOS |
| MDL-Nummer | MFCD00130090 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci |
| InChI-Schlüssel | QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC(=O)C1=CSC=C1 |
| IUPAC-Name | Thiophen-3-Carbonylchlorid |
| Mehr anzeigen |