Learn More
3-Thiophencarbonitril, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10711521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10711521 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10711521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiophenecarbonitrile
Namenshinweis 94%
CAS 1641-09-4
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 82°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H3NS
Brechungsindex 1.5595 to 1.5615
MDL-Nummer MFCD00151852
Menge 1 g
Synonym 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
InChI-Schlüssel GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1C#N
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 109.15
PubChem CID 74231
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiophenecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke