Learn More
3-Thiophenacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445173
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445173 25 g 25 Gramm
11435173 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445173 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12805.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13781-53-8 | C6H5NS | 123.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13781-53-8
Summenformel C6H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 123.17
MDL-Nummer MFCD00005471
InChI-Schlüssel GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetonitrile, thiophene-3-acetonitrile, 2-thiophen-3-yl acetonitrile, 3-thienylacetonitrile, 3-cyanomethylthiophene, 3-thiophene acetonitrile, thien-3-ylacetonitrile, 2-3-thienyl acetonitrile, thiophen-3-acetonitrile, 2-3-thienyl ethanenitrile
PubChem CID 83730
IUPAC-Name 2-Thiophen-3-ylacetonitril
SMILES N#CCC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiopheneacetonitrile
Dichte 1.08
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt 119°C (246°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107774
Formelmasse 123.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiopheneacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thienylacetonitrile