Learn More
3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Thiopheneacetic acid was used in one-step, size control synthesis of gold nanoparticles. It was also used in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Thiophenessigsäure wurde bei der Synthese von Goldnanopartikeln in einem Schritt zur Größenkontrolle verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gold-Nanopartikeln verwendet, die mit 3-Thiophenessigsäure (3-TAA) über Borhydrid-Reduktion gekappt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Thiopheneacetic acid |
| Schmelzpunkt | 77°C to 81°C |
| Siedepunkt | 129°C (2.5 mmHg) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 113622 |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
| Formelmasse | 142.18 |
| Reinheit (%) | 98% |