Learn More
3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473464
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473464 5 g 5 Gramm
11483464 25 g 25 Gramm
11493464 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473464 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10700.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3-Thiopheneacetic acid was used in one-step, size control synthesis of gold nanoparticles. It was also used in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Thiophenessigsäure wurde bei der Synthese von Goldnanopartikeln in einem Schritt zur Größenkontrolle verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gold-Nanopartikeln verwendet, die mit 3-Thiophenessigsäure (3-TAA) über Borhydrid-Reduktion gekappt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6964-21-2
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
MDL-Nummer MFCD00005473
InChI-Schlüssel RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC-Name 2-Thiophen-3-ylbenzoesäure
SMILES C1=CSC=C1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiopheneacetic acid
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Siedepunkt 129°C (2.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 113622
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%