Learn More
3-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10216980 10 g Glasflasche 10 Gramm
10246260 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205370100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6964-21-2 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6964-21-2
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
MDL-Nummer MFCD00005473
InChI-Schlüssel RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
PubChem CID 23404
IUPAC-Name 2-Thiophen-3-ylbenzoesäure
SMILES C1=CSC=C1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiopheneacetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 18, IV, 4066
Formelmasse 142.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thiopheneacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.