Learn More
3-Thienylmagnesiumjodid, 0.3-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10852251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10852251 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10852251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433650500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 65.0°C
Chemischer Name oder Material 3-Thienylmagnesium iodide
CAS 172035-86-8, 109-99-9
Farbe Gelb bis Braun
CAS Min. % 5.19, 89.63
CAS Max. % 10.37, 94.82
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Summenformel C4H3IMgS
MDL-Nummer MFCD03427252
Flammpunkt −17°C
Synonym 3-thienylmagnesium iodide, magnesium, iodo-3-thienyl, iodo 3-thienyl magnesium, 3-thienyl magnesium iodide, thiophen-3-ylmagnesium iodide, 3-iodomagnesio thiophene, lderxyctdnlptd-uhfffaoysa-m, magnesium,3h-thiophen-3-ide,iodide, 3-thienylmagnesium iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-thienylmagnesium iodide solution, 0.3 m in thf
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES I[Mg]C1=CSC=C1
IUPAC-Name Magnesium;3H-thiophen-3-id;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 234.34
PubChem CID 10752186
Formelmasse 234.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.20 to 0.40M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.904
Dichte 0.9040g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Thienylmagnesium iodide, 0.3M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.