Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Thienylboronic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Amber glass bottle |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 127.96 |
Reinheit (%) | 97% |