Learn More
3-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Thienylboronic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 127.96 |
| Reinheit (%) | 97% |