Learn More
(3-Thien-3-ylphenyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Thien-3-ylphenyl)methylamine |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 189.28 |
| Reinheit (%) | 90% |