Learn More
(3-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643055
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10643055 5 g 5 Gramm
10341103 250 mg 250 Milligramm
10301153 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643055 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48409DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 89929-82-8
Summenformel C11H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 190.26
MDL-Nummer MFCD06203083
InChI-Schlüssel VSWBZMMHNMDWJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylphenyl methanol, 3-thiophen-3-yl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methanol, 3-thiophen-3-ylphenyl methanol, acmc-20ls08, 3-3-thienyl phenylmethanol, 3-3-thiophenyl phenyl methanol, 3-3-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164662
IUPAC-Name (3-Thiophen-3-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CSC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 95%