Learn More
3-Thien-3-ylanilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612875
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10612875 5 g 5 Gramm
10563135 250 mg 250 Milligramm
10225324 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612875 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48414DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 161886-96-0
Summenformel C10H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 175.25
MDL-Nummer MFCD06740169
InChI-Schlüssel SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
PubChem CID 4130337
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thien-3-ylaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 3-Thiophen-3-ylanilin
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 97%