Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10749615 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10587874 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749615 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-86-5
Summenformel C11H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 189.276
MDL-Nummer MFCD08435868
InChI-Schlüssel PZXHYHVAVDOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methylamine, 3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, 3-thiophen-2-yl-benzylamine, 3-2-thienyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-thienyl
PubChem CID 18525771
IUPAC-Name (3-thiophen-2-ylphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.28
Reinheit (%) 97%