Learn More
3-Thien-2-ylbenzonitril, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644405
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10644405 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10644405 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44516DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H7NS
MDL-Nummer MFCD02323389
Menge 1 g
Synonym 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-Name 3-Thiophen-2-ylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 185.24
PubChem CID 4645033
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%