Learn More
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-amino]-propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Menge | 10 g |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Formelmasse | 154.21 |
| Reinheit (%) | 97% |