Learn More
3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-amino]-propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304532
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10304532 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10651103 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304532 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09269DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 90322-18-2
Summenformel C8H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00121811
InChI-Schlüssel ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
PubChem CID 2779328
IUPAC-Name 3-(Oxolan-2-ylmethylamino)Propannitril
SMILES N#CCCNCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%