Learn More
3-tert-Butylphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-tert.-Butylphenol |
| CAS | 585-34-2 |
| Summenformel | C10 H14 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | m-tert-Butylphenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-tert-Butylphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
| Formelmasse | 150.1045 |