Learn More
3-tert-Butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30335584
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335584 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8090805G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-tert.-Butylphenol
CAS 585-34-2
Summenformel C10 H14 O
Menge 5 g
Synonym m-tert-Butylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-tert-Butylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Formelmasse 150.1045