Learn More
3-tert-Butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495737
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495737 100 g 100 Gramm
11475737 5 g 5 Gramm
11485737 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24315.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-34-2
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00002300
InChI-Schlüssel CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
PubChem CID 11450
ChEBI CHEBI:34348
IUPAC-Name 3-tert-Butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-tert-Butylphenol
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 125°C to 130°C (20 mmHg)
Flammpunkt 108°C (228°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2430
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%