Learn More
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10112374 1 g Glasflasche 1 Gramm
10011354 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261621-12-9
Summenformel C12H21BO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 252.19
MDL-Nummer MFCD03701505
InChI-Schlüssel RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
IUPAC-Name {3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}boronic acid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 91°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)CSi(CH3)2OC6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 252.19
Reinheit (%) 96+%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke