Learn More
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)Benzenboronsäure, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482020 1 g 1 Gramm
11492020 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28378.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 261621-12-9 | C12H21BO3Si | 252.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261621-12-9
Summenformel C12H21BO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 252.19
MDL-Nummer MFCD03701505
InChI-Schlüssel RDQWADDNQONTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsiloxy benzeneboronic acid, 3-tert-butyldimethylsilyl oxy phenylboronic acid, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxyphenyl boronic acid, m-t-butyldimethylsilyloxy phenylboronic acid, 3-t-butyl dimethylsiloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3463029
IUPAC-Name {3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}boronic acid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 86°C to 91°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 252.19
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch