Learn More
3-tert-Butylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480250
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480250 5 g 5 Gramm
11470250 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50698.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5369-19-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5369-19-7
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00125078
InChI-Schlüssel DPKTVUKEPNBABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl aniline, 3-tert-butylbenzenamine, benzenamine, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butyl aniline, 3-tert-butyl-phenylamine, 3-tert-butyl phenylamine, 3-tert-butylphenyl amine, m-t-butylaniline, 3-t-butylaniline, m-tert-butylaniline
PubChem CID 79334
IUPAC-Name 3-tert-Butylanilin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(N)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-tert-Butylaniline
Menge 5 g
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 97%