Learn More
3-tert-Butyl-p-hydroxyanisol, TRC
Artikelnummer. 30343245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343245 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343245 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69208510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
CAS 121-00-6
Summenformel C11 H16 O2
Menge 10 g
Synonym Phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-p-methoxyphenol, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 3-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 4-Methoxy-2-tert-butylphenol, 4-Methoxy-6-tert-butylphenol, o-tert-Butyl-p-methoxyphenol, tert-Butyl-2-methoxy-4-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Formelmasse 180.115