Learn More
3-(tert-Butyl)aniline, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10140742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung unitSize
10140742 250 mg Amber Glass Bottle 250 Milligramm
10019301 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10140742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01575CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 5369-19-7
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00125078
InChI-Schlüssel DPKTVUKEPNBABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl aniline, 3-tert-butylbenzenamine, benzenamine, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butyl aniline, 3-tert-butyl-phenylamine, 3-tert-butyl phenylamine, 3-tert-butylphenyl amine, m-t-butylaniline, 3-t-butylaniline, m-tert-butylaniline
PubChem CID 79334
IUPAC-Name 3-tert-Butylanilin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-(Tert-butyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Strukturformel (CH3)3CC6H4NH2
Menge 250 mg
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.