Learn More
3-tert-Butyl-4-Hydroxyanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11984751 500 g 500 Gramm
11351473 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439695000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 121-00-6 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-00-6
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
InChI-Schlüssel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 66.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver/wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.