Learn More
3-(tert-butoxycarbonyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499777
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15499777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53007.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220210-56-0
Summenformel C11H15BO4
Molekulargewicht (g/mol) 222.05
MDL-Nummer MFCD01630855
InChI-Schlüssel HVJDVHCPCSZDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 3-boronobenzoate, 3-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773299
IUPAC-Name [3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 96°C to 102°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 98%