Learn More
3-Sulfolen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sie ist eine Quelle von Kisoid-Butadien für Diels-Alder-Reaktionen. Diese Chemikalie ist auch eine praktische Quelle für Schwefeldioxid. Sie ist ein Lösungsmittel, das in der petrochemischen Industrie zur Extraktion von Aromaten aus Kohlenwasserstoffströmen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Ether.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Sulfolene |
| Schmelzpunkt | 63°C to 67°C |
| Dichte | 1.314 |
| Flammpunkt | 112°C (233°F) |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 107004 |
| Merck Index | 14,8956 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,benzene,ether. |
| Formelmasse | 118.15 |
| Reinheit (%) | 98% |