Learn More
Masterflex™ 3-Stoppschläuche, PharMed Ismaprene
Artikelnummer. 10012942
Click to view available options
Schlauchgröße:
ID 2.54 mm
Innendurchmesser1,42 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10012942
Marke: Masterflex™ 9571446
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für pharmazeutische, medizinische und Lebensmittelanwendungen.
  • Empfohlen für Zellkulturen und Gewebe.
  • Ideal für Produktionsfiltration, Fermentation und Bioreaktor-Prozesslinien.
  • Sehr lange Lebensdauer.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch.
  • Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung.
  • Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
  • Geringe Partikelspallation.
  • Mehrfach autoklavierbar.
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
  • Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600; US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51)
Farbcode Purple-Orange
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2.54 mm
Material PharMed Ismaprene
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) - 60 °C
Verpackungsmenge 6/Pk
Resistenzeigenschaften Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Not rec., Vacuum: Excellent, Viscous media: Good, Sterile media: Excellent
Schlauchgröße ID 2.54 mm
Sterilisationsmethode Autoclaveable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F). Gas sterilization with ethylene oxide. Sterilization with radiation up to 2.5 mrad. Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Farbe Beige
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C