Learn More
Ismatec 3-Stoppschlauch, Fluran F-5500-A
Speziell formuliertes Elastomer zur Verwendung mit stark sauren und basischen Lösungen.
Marke:  Ismatec SC0263
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10012862
Menge Preis
1 225.00 CHF / 12 Stück
6 184.94 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Pumpen mit Kassetten im Pumpenkopf.
  • Farbkodierte Stopps.
  • Speziell formuliertes Elastomer für den Einsatz mit starken Säure- und Basislösungen.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Das ideale Material für Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten ohne Kontamination durch atmosphärische Gase übertragen werden können.
  • Niedrige Gasdurchlässigkeit und relative Festigkeit machen es zu einem ausgezeichneten Material für vakuumbasierte Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Yellow-Blue
Fluran F-5500-A
For use with strong acidic and basic solutions, pumps with cassettes in pumphead design.
12/Pk
1.52 mm
204 °C
1.52 mm
400 mm
−31°C
Acids: Excellent, Alkaline solutions: Excellent, Solvents: Limited, Pressure: Not rec., Vacuum: Good, Viscous media: Good, Sterile media: Fair
Schwarz