Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Schlauch mit 3 Stoppern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.89 mm
1,3 mm
1.52 mm
2,29 mm
2.79 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
- Geringe Partikelspallation
- Kann wiederholt autoklaviert werden
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
- Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
- Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
- Herstellung von diagnostischen Testprodukten
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Impfstoffherstellung
- Bioreaktor-Prozesslinien
- Produktionsfiltration und -fermentation
- sterile Abfüllung
- Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Orange/Blau |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Zur Verwendung mit | Für ISMATEC-Pumpsystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für praktisch alle Pumpenanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Maximaler Druck | 45 psi |
| Mehr anzeigen |