Learn More
Masterflex™ PharMed BPT-Schlauch mit 3 Stoppern
Artikelnummer. 11705778
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.89 mm
1,3 mm
1.52 mm
2,29 mm
2.79 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11705778
Marke: Masterflex™ 9571432
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™PharMed BPT-Schläuche mit 3 Stoppern sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
Spezifikation
Farbcode Grau/Grau
Innendurchmesser (metrisch) 1,3 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Zur Verwendung mit Für ISMATEC-Pumpsystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für praktisch alle Pumpenanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Farbe Durchscheinend gelb
Maximaler Druck 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C