Learn More
Fisherbrand™ 3-Stangen-Muffe, 0-13 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0 bis 13 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Mit Flügelschrauben
- Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Außendurchmesser (metrisch) | 0 bis 13 mm |
| Produkttyp | 3-Stangen-Muffe, 0 – 13 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering