Learn More
3-Rhodaninessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30424439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424439 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR3186255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Rhodanineacetic Acid
CAS 5718-83-2
Summenformel C5H5NO3S2
Menge 5 g
Synonym 4-Oxo-2-Thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, (4-Oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 3-(Carboxymethyl)rhodanine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine-3-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)rhodanine, NSC 40450, Rhodanine-3-ethanoic Acid, Rhodanine-N-acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
IUPAC-Name 2-(4-Oxo-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-3-yl)Ethansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Formelmasse 190.9711