Learn More
3-Chinuclidinonhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Quinuclidinone Hydrochloride |
| CAS | 1193-65-3 |
| Summenformel | C7H12ClNO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-Name | 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.63 |
| Formelmasse | 161.0607 |