Learn More
3-Chinuclidinonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30411223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411223 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ795795100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Summenformel C7H12ClNO
Menge 100 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
SMILES Cl.O=C1CN2CCC1CC2
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.63
Formelmasse 161.0607