Learn More
3-Chinuclidinon Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460923
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460923 100 g 100 Gramm
11440923 5 g 5 Gramm
11450923 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13320.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-65-3
Summenformel C7H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 161.629
MDL-Nummer MFCD00137391
InChI-Schlüssel RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3695039
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 161.63
Reinheit (%) ≥98%