Learn More
3-Pyrrolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319125
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319125 250 mg 250 Milligramm
11399115 1 g 1 Gramm
11309125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16349.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Pyrrolin eignet sich für die Verwendung in einer Studie zur Untersuchung der Bindungsenergien auf Kernebene einfacher ungesättigter organischer Moleküle, die mit der Si(001)-Oberfläche mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) verbunden sind. Kann zur Synthese von Renin-Inhibitoren2 und Vasodilatatoren verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser, Feuchtigkeit, Säuren und Wärme entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-96-6
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.107
MDL-Nummer MFCD00005213
InChI-Schlüssel JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
IUPAC-Name 2,5-Dihydro-1H-Pyrrol
SMILES C1C=CCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrroline
Siedepunkt 90°C to 91°C
Flammpunkt −18°C (0°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Beilstein 103173
Merck Index 14,8017
Synonym 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 96%