Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamin, ≥90 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC38513CB
Additional Details : CAS : 175696-70-5 Gewicht : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10016262
  • 93.40 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Chemische Identifikatoren
175696-70-5
176.263
BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
7162061
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CN
C11H16N2
MFCD07772827
3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)Methanamin
Spezifikation
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine
250mg
89.5
90%
MFCD07772827
BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)Methanamin
7162061
90%
Bernsteinfarbene Glasflasche
175696-70-5
100.0
C11H16N2
3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CN
176.263
176.26
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation