Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045852
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10045852 250 mg 250 Milligramm
10107772 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045852 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38509CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-72-9
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD07772826
InChI-Schlüssel MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 7162062
IUPAC-Name (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 97%