Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 241.72 |
| Reinheit (%) | 90% |