Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485359
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Chemischer Name oder Material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 97%