Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 176.26 |
Reinheit (%) | 97% |