Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779953
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10779953 1 g 1 Gramm
10351563 250 mg 250 Milligramm
10225714 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779953 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38504DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-89-7
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD07772825
InChI-Schlüssel KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-(Pyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 95%