Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyd |
| Formelmasse | 175.23 |
| Reinheit (%) | 95% |