Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyrrolidin-1-ylaniline |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine |
| Formelmasse | 162.23 |
| Reinheit (%) | 97% |