Learn More
(3-Pyrimidin-5-ylphenyl)-methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | (3-Pyrimidon-5-ylphenyl)Methanol |
| Formelmasse | 186.21 |
| Reinheit (%) | 97% |